Merck
55730
Sigma-Aldrich
4-(ヒドロキシメチル)フェノキシ酢酸
≥97.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10O4
CAS番号:
分子量:
182.17
Beilstein:
5260336
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0%
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
mp
112-114 °C
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCC1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
InChI
1S/C9H10O4/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)13-6-9(11)12/h1-4,10H,5-6H2,(H,11,12)
InChI Key
VUCNQOPCYRJCGQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
「FMOCポリアミド」法による固相ペプチド合成に用いるカップリング剤です。[1][2][3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
55730-1G:
55730-BULK:
55730-5G:
55730-VAR:
55730-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E. Atherton et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 537-537 (1978)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 539-539 (1978)
C T Bui et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 6(10), 534-538 (2000-11-09)
A replacement of the acetic acid moiety by valeric acid within the 4-hydroxymethylphenoxyacetic acid (HMP) linker (Sheppard RC, Williams BJ. Acid-labile resin linkage agents for use in solid phase peptide synthesis. Int. J. Peptide Protein Res. 1982; 20: 451-454) significantly
A. Dryland et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 125-125 (1986)
R C Sheppard et al.
International journal of peptide and protein research, 20(5), 451-454 (1982-11-01)
Details are given of the preparation of two acid-labile peptide-resin linkage agents for use in solid phase peptide synthesis, viz. 4-hydroxymethylphenoxy-acetic acid and 3-methoxy-4-hydroxymethylphenoxyacetic acid. The latter is suitable for the preparation of peptide fragments bearing t-butyl-based side chain protecting