Merck
555479
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethylthio)benzoyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4COClSCF3
CAS番号:
分子量:
240.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5220 (lit.)
bp
229-230 °C (lit.)
密度
1.445 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
fluoro
thioether
SMILES記法
FC(F)(F)Sc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4ClF3OS/c9-7(13)5-1-3-6(4-2-5)14-8(10,11)12/h1-4H
InChI Key
BCMFTOCCLOAGBP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
117.0 °F - closed cup
引火点(℃)
47.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
555479-1G:
555479-BULK:
555479-VAR:
555479-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)