Merck
555428
Sigma-Aldrich
2,5-Difluorobenzenesulfonyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3SO2Cl
CAS番号:
分子量:
212.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.516 (lit.)
bp
221 °C (lit.)
密度
1.58 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(F)c(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3ClF2O2S/c7-12(10,11)6-3-4(8)1-2-5(6)9/h1-3H
InChI Key
CELLJWUVMKEJDY-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,5-Difluorobenzenesulfonyl chloride participates in the synthesis of aryl sulfonamide-based mineralocorticoid receptor (MR) antagonists.[1]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
555428-BULK:
555428-5G:
555428-VAR:
555428-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kentaro Futatsugi et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 23(23), 6239-6242 (2013-10-26)
Hit-to-lead medicinal chemistry efforts are described starting from a screening hit 1, leading to a new class of aryl sulfonamide-based MR antagonist, exemplified by 17, that possesses favourable MR binding affinity, selectivity profile against closely related NHRs, physicochemical properties and