Merck
555355
Sigma-Aldrich
Cap B (80% THF, 10% Pyridine, 10% 1-Methylimidazole)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
bp:
65 °C (lit.)
bp
65 °C (lit.)
密度
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
6.1 °F
引火点(℃)
-14.4 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
555355-2.5L:
555355-4X2.5L:
555355-1L:4548173215990
555355-BULK:
555355-200L:
555355-4X2L:4548173216065
555355-VAR:
555355-2L:4548173216003
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)