安全性情報
555347
Sigma-Aldrich
Cap Mix A (90% Tetrahydrofuran, 10% Acetic anhydride)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
不純物
≤0.01% (water)
品質水準
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
555347-4X4L:
555347-4X2L:4548173216072
555347-2L:4548173221823
555347-200L:
555347-VAR:
555347-2.5L:
555347-4X2.5L:
555347-BULK:
555347-1L:4548173169569
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)