Merck
554243
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methylbenzenesulfonyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(CH3)SO2Cl
CAS番号:
分子量:
225.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
34-38 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1Cl)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6Cl2O2S/c1-5-2-3-6(4-7(5)8)12(9,10)11/h2-4H,1H3
InChI Key
GNYVVCRRZRVBDD-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Chloro-4-methylbenzenesulfonyl chloride can be prepared from 4-methylbenzenesulfonyl chloride via chlorination.[1]
アプリケーション
3-Chloro-4-methylbenzenesulfonyl chloride may be used in the synthesis of 2-chloro 4-methylsulfonamide benzylamine.[2]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
554243-BULK:
554243-5G:
554243-1G:
554243-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Steven J Taylor et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(20), 5864-5868 (2009-09-18)
A series of potent nicotinamide inhibitors of soluble epoxides hydrolase (sEH) is disclosed. This series was designed using structure-based deconstruction and a combination of two HTS hit series, resulting in hybrid analogs that retained the optimal potency from one series
Wiley-VCH
Ullmann's Fine Chemicals, 295-295 (2014)