Merck
554197
Sigma-Aldrich
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
196.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
110-113 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(CC(O)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C10H12O4/c1-13-8-4-3-7(5-10(11)12)9(6-8)14-2/h3-4,6H,5H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
ZFXFMGARFHRTTO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
554197-VAR:
554197-BULK:
554197-1G:
554197-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)