アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
193-197 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
fluoro
nitro
SMILES記法
OC(=O)c1cc(F)c(Cl)c(c1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H2Cl2FNO4/c8-4-2(7(12)13)1-3(10)5(9)6(4)11(14)15/h1H,(H,12,13)
InChI Key
PCSAPCNEJUEIGU-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- ethyl 3-(N,N-dimethylamino)-2-(2,4-dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoyl)acrylate[2]
- 7-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-8-nitro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid[3][4]
- ethyl-3-(N,N-dimethylamino)-2-(2,4-dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoyl) acrylate[5]
- substituted 4(1H)-oxoquinoline-3-carboxylic acid[6]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
553867-25G:
553867-VAR:
553867-BULK:
553867-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ