アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
228-231 °C (lit.)
官能基
bromo
maleimide
SMILES記法
BrC1=C(Br)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C4HBr2NO2/c5-1-2(6)4(9)7-3(1)8/h(H,7,8,9)
InChI Key
BIKSKRPHKQWJCW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
553603-VAR:
553603-BULK:
553603-1G:
553603-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)