Merck
553522
Sigma-Aldrich
Octyldecyl-functionalized silica gel
extent of labeling: 9-13% carbon loading
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥52,680
¥52,680
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥52,680
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥52,680
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
標識化の程度
9-13% carbon loading
SMILES記法
O=[SiH2].CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H38.H2OSi/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2;1-2/h3-18H2,1-2H3;2H2
InChI Key
RZIRKXZVWWLAMH-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
553522-VAR:
553522-50G:
553522-BULK:
553522-100G:
553522-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)