Merck
553425
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-4-(ジフルオロメトキシ)ベンゼン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4BrOCHF2
CAS番号:
分子量:
223.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.502 (lit.)
密度
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)Oc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H5BrF2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)11-7(9)10/h1-4,7H
InChI Key
ORIYZUFTROJBQJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
93.0 °F - closed cup
引火点(℃)
33.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
553425-VAR:
553425-1G:
553425-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)