Merck
552240
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3SO2Cl
CAS番号:
分子量:
204.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
90-94 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(C)cc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H9ClO2S/c1-6-3-7(2)5-8(4-6)12(9,10)11/h3-5H,1-2H3
InChI Key
LSAGRAXLOLZVKO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3,5-Dimethylbenzenesulfonyl chloride (dmbSO2Cl) may be used to synthesize hexa-2,4-diyne-1,6-diyl bis(3,5-dimethylbenzenesulfonate)[1] and C2-symmetric ligands, N(SO2R)(CH2Z)2 [where, Z = CH2NH2; R = dmb].[2]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
552240-BULK:
552240-1G:
552240-VAR:
552240-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Structure of hexa-2, 4-diyne-1, 6-diyl bis (3, 5-dimethylbenzenesulfonate).
Barrow MJ, et al.
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, 45(11), 1821-1822 (1989)
Pramuditha L Abhayawardhana et al.
Inorganic chemistry, 53(2), 1144-1155 (2014-01-10)
Tertiary sulfonamide nitrogen-to-metal bonds of normal length are very rare. We recently discovered such a bond in one class of fac-[Re(CO)3(N(SO2R)(CH2Z)2)](n) complexes (Z = 2-pyridyl) with N(SO2R)dpa ligands derived from di-(2-picolyl)amine (N(H)dpa). fac-[M(CO)3(N(SO2R)(CH2Z)2)](n) agents (M = (186/188)Re, (99m)Tc) could find