Merck
552054
Sigma-Aldrich
Cyclotriphosphazene-PMMH-6 dendrimer, generation 1.0
別名:
Cyclotriphosphazene-phenoxymethyl(methylhydrazono) dendrimer, generation 1.0
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
N3P3(OC6H4CHNN(CH3)P(S)Cl2)6
CAS番号:
分子量:
1827.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
詳細
dichlorophosphinothioyl surface groups
フォーム
powder
分子量
generation 1
特徴
core type Phosphorous dendrimers with cyclotriphosphazene core
表面基数
6
pH
1.01 (5 wt. % in ethanol)
mp
117-120.8 °C (lit.)
詳細
Contains 6 surface dichlorophosphinothioyl groups.
アプリケーション
200°Cまで安定、高い溶媒溶解性、空気中で安定、高い双極子モーメント値(10~300デバイ)
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
552054-500MG:
552054-VAR:
552054-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)