Merck
118184
Sigma-Aldrich
5-アミノ-1,3,3-トリメチルシクロヘキサンメチルアミン、cisおよびtrans異性体混合物
≥99%
別名:
イソホロンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H7(CH3)3CH2NH2
CAS番号:
分子量:
170.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
247 °C (lit.)
mp
10 °C (lit.)
密度
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)CC(N)CC(C)(CN)C1
InChI
1S/C10H22N2/c1-9(2)4-8(12)5-10(3,6-9)7-11/h8H,4-7,11-12H2,1-3H3
InChI Key
RNLHGQLZWXBQNY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
5-アミノ-1,3,3-トリメチルシクロヘキサンメチルアミンのcis/trans混合物(IPD)は、主としてエポキシ硬化剤として使用されるシクロ脂肪酸ジアミンです。
アプリケーション
IPDは、ジグリシジルエーテルビスフェノールA(DGEBA)、ジグリシジルエーテル1,4-ブタンジオール(DGEBU)など、さまざまなエポキシベースの樹脂を硬化させる硬化剤として広く使用されています。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
118184-1L:4548173307008
118184-BULK:
118184-250ML:4548173307015
118184-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Contact sensitization due to isophoronediamine.
L Guerra et al.
Contact dermatitis, 27(1), 52-53 (1992-07-01)
Effect of dendrimer-functionalized magnetic iron oxide nanoparticles on improving thermal and mechanical properties of DGEBA/IPD epoxy networks
Jafari-Soghieh F, et al.
High Performance Polymers, 10(4), 0954008317749020-0954008317749020 (2017)
Syringaresinol: A Renewable and Safer Alternative to Bisphenol A for Epoxy-Amine Resins
Janvier M, et al.
ChemSusChem, 10(4), 738-746 (2017)
Durability of adhesives based on different epoxy/aliphatic amine networks
Garcia F, et al.
International Journal of Adhesion and Adhesives, 31(4), 177-181 (2011)
Effect of amine-functionalized silica nanoparticles on thermal and mechanical behaviors of DGEBA/IPD epoxy networks
Behniafar H and Nazemi MK
Polymer Bull., 74(9), 3739-3749 (2017)