Merck
576514
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(decyloxy)benzene
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥72,600
¥72,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥72,600
About This Item
化学式:
(CH3(CH2)9O)2C6H4
CAS番号:
分子量:
390.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥72,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
liquid crystal
mp
66-70 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCOc1ccc(OCCCCCCCCCC)cc1
InChI
1S/C26H46O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-23-27-25-19-21-26(22-20-25)28-24-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h19-22H,3-18,23-24H2,1-2H3
InChI Key
MMGPQYJNRFGRQK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
576514-VAR:
576514-BULK:
576514-25G:
576514-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)