アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1ccc2cccc(O)c2n1
InChI
1S/C10H7NO3/c12-8-3-1-2-6-4-5-7(10(13)14)11-9(6)8/h1-5,12H,(H,13,14)
InChI Key
UHBIKXOBLZWFKM-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
55088-5G:
55088-1G:
55088-BULK:
55088-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック