アッセイ
99%
mp
164 °C (dec.) (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1nccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7NO2/c12-10(13)9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-11-9/h1-6H,(H,12,13)
InChI Key
XAAKCCMYRKZRAK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
150134-25G:
150134-250G:
150134-VAR:
150134-5G:
150134-500G:
150134-1G:
150134-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック