550671
別名:
m-Fluorophenylmagnesium bromide, Bromo(3-fluorophenyl)magnesium
550671-100ML
¥33,000
1 of 10
Sigma-Aldrich
328820
4-フルオロフェニルマグネシウムブロミド 溶液
331376
フェニルマグネシウムブロミド 溶液
262188
4-クロロフェニルマグネシウムブロミド 溶液
563722
3-クロロフェニルマグネシウムブロミド
361798
ジイソプロピルアミドリチウム 溶液
470260
4-メトキシフェニルマグネシウムブロミド 溶液
442585
ペンタフルオロフェニルマグネシウムブロミド 溶液
561029
3,5-ジフルオロフェニルマグネシウムブロミド 溶液
189871
エチルマグネシウムブロミド 溶液
298980
o-トリルマグネシウムブロミド 溶液
reaction type: Grignard Reaction
1.0 M in THF
65 °C
1.024 g/mL at 25 °C
fluoro
Fc1cccc([Mg]Br)c1
1S/C6H4F.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-2,4-5H;1H;/q;;+1/p-1
VFPDAAQAKDGSHQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
グリニャール試薬
Danger
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Respiratory system
3 - Flammable liquids
WGK 1
-6.0 °F - closed cup
-21.11 °C - closed cup
Faceshields, Gloves, Goggles
第一種指定化学物質
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの 危険等級I 第一種自然発火性物質及び禁水性物質
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
550671-BULK: 550671-4X25ML:4548173908144 550671-25ML:4548173169057 550671-VAR: 550671-100ML:4548173169040
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。