Merck
235555
Sigma-Aldrich
6-ブロモヘキサノイルクロリド
97%
別名:
6-ブロモカプロイルクロリド, 6-ブロモヘキサン酸クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥9,440
50 G
¥31,300
¥9,440
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥9,440
50 G
¥31,300
About This Item
化学式:
Br(CH2)5COCl
CAS番号:
分子量:
213.50
Beilstein:
1749739
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,440
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.486 (lit.)
bp
130 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.395 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
bromo
SMILES記法
ClC(=O)CCCCCBr
InChI
1S/C6H10BrClO/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5H2
InChI Key
HBPVGJGBRWIVSX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
6-Bromohexanoyl chloride has been used in preparation of:
  • (S)- or (R)-N-(6-bromohexanoyl)-α-methylbenzylamine[1]
  • 1-bromoheptadecan-6-one and 1-bromooctadecan-6-one[2]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
235555-VAR:
235555-50G:
235555-BULK:
235555-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
An enantiomeric discrimination in aqueous mixed chiral micelles through hydrogen bonding.
Jursic BS.
Tetrahedron Letters, 34(6), 963-966 (1993)
Tomás Holas et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 14(9), 2896-2903 (2005-12-27)
Transkarbam 12 (5-(dodecyloxycarbonyl)pentylammonium-5-(dodecyloxycarbonyl)pentylcarbamate, T12) is a highly active transdermal permeation enhancer. In this study, ketone, amide, and alkane analogs of T12 have been synthesized and evaluated for their permeation-enhancing activity using porcine skin and theophylline as a model drug. Replacement
Tae Yang Son et al.
Polymers, 12(11) (2020-11-27)
In this study, novel crosslinked pore-filling membranes were fabricated by using a centrifugal force from the cylindrical centrifugal machine. For preparing these crosslinked pore-filling membranes, the poly(phenylene oxide) containing long side chains to improve the water management (hydrophilic), porous polyethylene
Ji Eon Chae et al.
Polymers, 13(5) (2021-03-07)
Polystyrene-based polymers with variable molecular weights are prepared by radical polymerization of styrene. Polystyrene is grafted with bromo-alkyl chains of different lengths through Friedel-Crafts acylation and quaternized to afford a series of hydroxide-ion-conducting ionomers for the catalyst binder for the