liquid
含みます
≤6000 ppm hydroquinone as stabilizer
屈折率
n20/D 1.517
密度
1.141 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCCSSCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H18O4S2/c1-9(2)11(13)15-5-7-17-18-8-6-16-12(14)10(3)4/h1,3,5-8H2,2,4H3
InChI Key
CGDNFXSLPGLMHK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ビス(2-メタクリロイル)オキシエチルジスルフィド(DSDMA)はジスルフィド系ジメタクリラートとしてしられるモノマーの種類に属します。酸化還元感受性や自己修復特性などの特定の性質を持つさまざまなポリマーの合成において架橋剤として広く使用されています。DSDMAに含まれるジスルフィド結合は、特定の条件下で開裂させることができるため、薬物送達システムにおいて有用です。また、チオール-ジスルフィド交換反応を起こすため、ポリマー内のチオールと反応して共有結合性の架橋を形成することが可能です。この特性により、ポリマー系内でネットワークおよびゲルを形成することができます。さらに、DSDMAは、組織工学用の足場などの生物医学的材料の開発に使用されています。生物学的環境で安定な架橋を形成する能力があるため、これらの用途に適しています。
アプリケーション
ビス(2-メタクリロイル)オキシエチルジスルフィド(DSDMA)は以下の用途で使用できます:
- 薬物送達用途向けの還元応答性分子インプリントポリマー(MIP)ナノゲルの合成における架橋剤。この還元応答特性により、薬物送達の制御およびMIPの放出特性の調節が可能になります。
- 動的ジスルフィド交換反応および架橋特性による自己修復性ポリマーナノ複合材料の合成における架橋剤。これらの自己修復性ポリマーナノ複合材料は、コーティング、エレクトロニクス、および包装用途で使用することができます。
- 効果的な薬物送達のための双性イオン性ハイドロゲルの合成における酸化還元応答性架橋剤。DSDMAは、効果的な薬物送達に不可欠な、構造的安定性、酸化還元応答性、および自己修復特性を提供します。
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
735094-BULK:
735094-5G:4548173925998
735094-VAR:
試験成績書(COA)
ACS applied materials & interfaces, 11(1), 151-159 (2018-12-12)
Soft-robotic devices such as polymeric microgrippers offer the possibility for pick and place of fragile biological cargo in hard-to-reach conduits with potential applications in drug delivery, minimally invasive surgery, and biomedical engineering. Previously, millimeter-sized self-folding thermomagnetically responsive soft grippers have
Journal of materials chemistry. B, 8(30), 6418-6428 (2020-06-25)
Surgery combined with adjuvant or neoadjuvant chemotherapy is still the standard treatment for osteosarcoma. However, the high risk of tumor recurrence and side effects of chemotherapy usually lead to high mortality for cancer patients. Herein, the multi-targeted receptor tyrosine kinase
Theranostics, 10(13), 5966-5978 (2020-06-03)
Rationale: Structural stability and size controllability are critical issues to semiconducting polymer nanoparticles (SPNs), which currently show great potential for theranostic applications. Methods: Herein, multi-responsive semiconducting polymer semi-interpenetrating nanoparticles (PDPP3T@PNIPAMAA IPNs) with highly stable structure and uniform size have been
Macromolecules, 42, 8228-8228 (2009)
Journal of polymer science. Part A, Polymer chemistry, 56(14), 1536-1544 (2019-03-25)
Crosslinked cationic nanoscale networks with hydrophobic cores are an environmentally robust alternative to self-assembled polymeric drug delivery carriers with respect to therapeutic encapsulation and stability to dilution. However, the ability to tune the degree of PEG incorporated into nanogels during