Merck
548596
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzamide oxime
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4C(NH2)=NOH
CAS番号:
分子量:
150.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
82-87 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(c1)\C(N)=N/O
InChI
1S/C8H10N2O/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10-11/h2-5,11H,1H3,(H2,9,10)
InChI Key
KJMNPGUHEUTHMR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
548596-BULK:
548596-5G:
548596-1G:
548596-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)