Merck
548529
Sigma-Aldrich
Potassium titanate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2TiO3
CAS番号:
分子量:
174.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
アッセイ
95%
SMILES記法
[K+].[K+].[O-][Ti]([O-])=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)