Merck
546674
Sigma-Aldrich
銅(II)フタロシアニン
sublimed grade, Dye content 99 %
別名:
CuPc, ピグメントブルー 15, フタロシアニンブルー
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥24,800
5 G
¥80,000
¥24,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥24,800
5 G
¥80,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H16CuN8
CAS番号:
分子量:
576.07
カラーインデックス番号:
74160
Beilstein:
4121848
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥24,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
sublimed grade
組成
Dye content, 99%
λmax
678 nm
蛍光検出
λem 404 nm
軌道エネルギー
HOMO 5.2 eV 
LUMO 3.5 eV 
OLEDデバイス性能
ITO/CuPc/NPD/Alq3/C60/Mg:Ag
  • Color: green
  • Max. Luminance: 17200 Cd/m2
ITO/CuPc/NPD/Alq3/LiF/Al
  • Color: red
  • Max. Luminance: 2000 Cd/m2
  • Turn-On Voltage: 7.5 V
ITO/CuPc/NPD/CBP:FIrpic (6%)/BAlq3/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. EQE: 4.5 %
OPVデバイス性能
ITO/CuPc/PTCDA/In
  • Short-circuit current density (Jsc): 53.1 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.57 V
  • Fill Factor (FF): 0.61
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 4.2 %
ITO/PEDOT:PSS/CuPc/C60/BCP/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 18.8 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.58 V
  • Fill Factor (FF): 0.52
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 3.6 %
SMILES記法
c1ccc2c(c1)C3=NC4=[N@@H]5C(=Nc6n7c(N=C8c9ccccc9C%10=[N@@H]8[Cu]57N3C2=N%10)c%11ccccc6%11)c%12ccccc4%12
InChI
1S/C32H16N8.Cu/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
InChI Key
XCJYREBRNVKWGJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
TGA/DSCロット固有の微量分析のご要望も承ります
フタロシアニン銅(II)(CuPc)は、p型半導体として機能する金属フタロシアニン色素です。電子移動度は10-4 cm2/Vsです。化学的に安定な薄膜を形成し、光伝導性および触媒活性を示します。[1]
アプリケーション
CuPcは、発光ダイオード(LED)、[2]電界効果トランジスタ(FET)、[3]太陽電池/有機薄膜太陽電池(OPV)などのさまざまなオプトエレクトロニクスデバイスに使用できる半導体物質です。[4][5]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
546674-5G:4548173922911
546674-VAR:
546674-1G:4548173944081
546674-BULK:
546674-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effects of substrate temperature on copper (II) phthalocyanine thin films
Jungyoon E, et al.
Applied Surface Science, 205(1-4), 274-279 (2003)
A facile molecularly engineered copper (II) phthalocyanine as hole transport material for planar perovskite solar cells with enhanced performance and stability
Yang G, et al.
Nano Energy, 31(1), 322-330 (2017)
Single-crystal field-effect transistors based on copper phthalocyanine
Zeis R, et al.
Applied Physics Letters, 86(2), 022103-022103 (2005)
Organic light-emitting diodes with improved hole-electron balance by using copper phthalocyanine/aromatic diamine multiple quantum wells
Qiu Y, et al.
Applied Physics Letters, 80(15), 2628-2630 (2002)
Very-high-efficiency double-heterostructure copper phthalocyanine/C 60 photovoltaic cells
Peumans P and Forrest SR
Applied Physics Letters, 79(1), 126-128 (2001)
資料
Highly reducing or oxidizing species enhance organic semiconductor conductivity by reducing charge-carrier injection barriers.
高還元性または高酸化性の化学種は、電荷キャリアの注入障壁を低減することにより、有機半導体の電気伝導率を増加させます。
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
すべて表示
関連コンテンツ
軽量・フレキシブルで印刷プロセスが適用可能などの特徴をも有機薄膜太陽電池について、その開発の歴史と現状、有機薄膜太陽電池の発電メカニズム、有機薄膜太陽電池の素子作製法について紹介しています。
ディスプレイや照明としての普及が進んでいる有機ELデバイスの、学術論文や解説書等では詳細に記述されない「実験」について、可能な限り一般化して紹介しています。