Merck
546321
Sigma-Aldrich
2,6-ジフェニルイソニコチン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H13NO2
CAS番号:
分子量:
275.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
283-286 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cc(nc(c1)-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H13NO2/c20-18(21)15-11-16(13-7-3-1-4-8-13)19-17(12-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H,(H,20,21)
InChI Key
PWKUURSWFJBXGO-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,6-Diphenylisonicotinic acid can be synthesized by reacting ethyl 2,6-diphenylisonicotinate in ethanol with KOH solution.[1]
アプリケーション
2,6-Diphenylisonicotinic acid may be used as one of the reactants in the synthesis of 7-substituted spiro[chroman-2,4′-piperidin]-4-one derivatives[2] and ethyl 2,6-diphenylisonicotinate (a tridentate ligand).[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
546321-BULK:
546321-VAR:
546321-5G:
546321-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Studies with ?-oxoalkanonitriles: Simple novel synthesis of 3-[2, 6-diaryl-4-pyridyl]-3-oxopropanenitriles.
Riyadh SM, et al.
Molecules (Basel), 13(12), 3140-3148 (2008)
Synthesis of spiro [chroman-2, 4'-piperidin]-4-one derivatives as acetyl-CoA carboxylase inhibitors.
Shinde P, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 19(3), 949-953 (2009)
Synthesis of alkynylgold (III) complexes with bis-cyclometalating ligand derived from ethyl 2, 6-diphenylisonicotinate and their structural, electrochemical, photo-and electroluminescence studies.
Au VKM, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 792, 109-116 (2015)