Merck
415723
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-アミノキヌクリジン 二塩酸塩
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14N2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
199.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
光学活性
[α]20/D −24°, c = 1 in H2O
SMILES記法
Cl.Cl.N[C@@H]1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H/t7-;;/m1../s1
InChI Key
STZHBULOYDCZET-XCUBXKJBSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
415723-BULK:
415723-VAR:
415723-1G:
415723-250MG:
試験成績書(COA)