Merck
544469
Sigma-Aldrich
1,5-Dimethoxypentane
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O(CH2)5OCH3
CAS番号:
分子量:
132.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.408 (lit.)
bp
161 °C (lit.)
密度
0.843 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COCCCCCOC
InChI
1S/C7H16O2/c1-8-6-4-3-5-7-9-2/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
NFCBHIFOKVDBCJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
1,5-Dimethoxypentane (1,5-DMP) is an aliphatic diether. Its conformational analysis using Raman and infrared spectra recorded in crystalline solid state indicates that it exists in trans conformation.[1] The Gibbs energy of hydration (at 298.15K and 0.1MPa) and Antoine constants of 1,5-DMP have been determined.[2]
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
544469-25G:
544469-VAR:
544469-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Raman and infrared spectra of CH3O(CH2)nOCH3(n=3?5) as model compounds of polyethers.
Matsuura H and Murata H.
Journal of Raman Spectroscopy, 12(2), 144-148 (1982)
Group contribution values for the thermodynamic functions of hydration at 298.15 K, 0.1 MPa. 3. Aliphatic monoethers, diethers, and polyethers.
Plyasunov AV, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 51(1), 276-290 (2006)