Merck
34875
Sigma-Aldrich
tert-ブチルメチルエーテル
suitable for HPLC, ≥99.8%
別名:
メチルtert-ブチルエーテル, メチルtert-ブチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥10,800
1 L
¥20,600
2 L
¥35,100
4 L
¥54,600
4 X 2 L
¥117,000
4 X 4 L
¥180,000
¥10,800
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥10,800
1 L
¥20,600
2 L
¥35,100
4 L
¥54,600
4 X 2 L
¥117,000
4 X 4 L
¥180,000
About This Item
化学式:
(CH3)3COCH3
CAS番号:
分子量:
88.15
Beilstein:
1730942
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.07
bp:
55-56 °C (lit.)
¥10,800
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
HPLC grade
品質水準
蒸気密度
3.1 (vs air)
蒸気圧
4.05 psi
アッセイ
≥99.8%
フォーム
liquid
自己発火温度
705 °F
expl. lim.
15.1 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.0005% peroxides (as H2O2)
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
APHA: ≤10
透過率
220 nm, ≥40%
250 nm, ≥80%
260 nm, ≥90%
290 nm, ≥99%
屈折率
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
mp
-110 °C
密度
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
UV吸収
λ: 210 nm Amax: ≤1.0
λ: 220 nm Amax: ≤0.40
λ: 250 nm Amax: ≤0.10
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI Key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
tert-ブチルメチルエーテル(メチル tert-ブチルエーテル、MTBE)はガソリン添加剤です。プロパン酸化細菌株による酸化分解が検討されています。[1] 様々なpH、温度、酸化剤濃度、イオン強度レベルでの加熱過硫酸酸化の速度論的研究により、反応は擬一次減衰モデルを示すことが示唆されています。[2]
アプリケーション
tert-ブチルメチルエーテル(メチル tert-ブチルエーテル、MTBE)は、HPLCを用いた Capsicum annum(トウガラシ)果皮抽出物由来のカロチンおよびキサントフィルの単離および定量に使用されています。[3]
その他情報
特記事項
  • カタログ番号34875-4X2.5Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル34875-2.5Lをご注文ください。
  • カタログ番号34875-6X1Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル34875-1Lをご注文ください。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に最適なLiChropur試薬を見つけてください
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-18.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-28 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34875-4L-PW:
34875-7L:
34875-VAR:
34875-2.5L:
34875-6X1L:
34875-4X2L:4548173938431
34875-4X2.5L:
34875-72X2.5L:
34875-1L:4548173938400
34875S-5BAR-200L:
34875-4X4L:4548173938448
34875-200L-P2-LS:
34875-BULK:
34875P-VAR-R:
34875-4L:4548173938424
34875-200L:
34875P-2.5L-R:
34875S-18L-RC:
34875S-200L-RC:
34875-2L:4548173938417
34875-100ML:4548173938394
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shigeo Takashima et al.
Scientific reports, 10(1), 12988-12988 (2020-08-02)
Fatty acids (FAs) are the central components of life: they constitute biological membranes in the form of lipid, act as signaling molecules, and are used as energy sources. FAs are classified according to their chain lengths and the number and
Kun-Chang Huang et al.
Chemosphere, 49(4), 413-420 (2002-10-09)
The kinetics of heat-assisted persulfate oxidation of methyl tert-butyl ether (MTBE) in aqueous solutions at various pH, temperature, oxidant concentration and ionic strength levels was studied. The MTBE degradation was found to follow a pseudo-first-order decay model. The pseudo-first-order rate
R J Steffan et al.
Applied and environmental microbiology, 63(11), 4216-4222 (1997-11-15)
Several propane-oxidizing bacteria were tested for their ability to degrade gasoline oxygenates, including methyl tert-butyl ether (MTBE), ethyl tert-butyl ether (ETBE), and tert-amyl methyl ether (TAME). Both a laboratory strain and natural isolates were able to degrade each compound after
Carotenoid Extraction and Quantification from Capsicum annuum.
Richins RD, et al.
Bio-protocol, 4(19), e1256-e1256 (2014)
Eva M Seeger et al.
Water research, 47(2), 769-780 (2012-12-04)
For several pilot-scale constructed wetlands (CWs: a planted and unplanted gravel filter) and a hydroponic plant root mat (operating at two water levels), used for treating groundwater contaminated with BTEX, the fuel additive MTBE and ammonium, the hydrodynamic behavior was