Merck
544264
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorobenzenesulfonyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3SO2Cl
CAS番号:
分子量:
212.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.526 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
密度
1.568 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cccc(F)c1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3ClF2O2S/c7-12(10,11)6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3H
InChI Key
QXWAUQMMMIMLTO-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,6-Difluorobenzenesulfonyl chloride can be prepared by reacting difluorophenyllithium with sulfuryl chloride.
アプリケーション
2,6-Difluorobenzenesulfonyl chloride may be used in the synthesis of 2,6-difluorobenzenesulfonamide and benzoxathiazocine 1,1-dioxides core scaffolds.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
544264-VAR:
544264-1G:
544264-BULK:
544264-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Insect growth regulators. Analogues of TH-6038 and TH-6040.
J E Oliver et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 24(5), 1065-1068 (1976-09-01)
Joanna K Loh et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 8, 1293-1302 (2012-09-29)
The efficient synthesis of an 80-member library of unique benzoxathiazocine 1,1-dioxides by a microwave-assisted, intermolecular nucleophilic aromatic substitution (S(N)Ar) diversification pathway is reported. Eight benzofused sultam cores were generated by means of a sulfonylation/S(N)Ar/Mitsunobu reaction pairing protocol, and subsequently diversified