Merck
544256
Sigma-Aldrich
4-エトキシクマリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H10O3
CAS番号:
分子量:
190.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
134-138 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC1=CC(=O)Oc2ccccc12
InChI
1S/C11H10O3/c1-2-13-10-7-11(12)14-9-6-4-3-5-8(9)10/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
FLZDKBHAUILYAZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Ethoxycoumarin may be used in the preparation of 2-substituted-6-(2-hydroxyphenyl)-4(3H)-pyrimidones.[1] It may also be used to synthesize 2,2-diphenyl-4-chromanone and 2,2-dimethyl-4-chromanone.[2]
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
544256-25G:
544256-VAR:
544256-BULK:
544256-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and some reactions of 6-(2-hydroxyphenyl)-2-thiouracils.
Morita H, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 31(10), 3728-3731 (1983)
The reaction of grignard reagents with 4-hydroxy-and 4-ethoxycoumarin.
Wawzonek S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 76(4), 1080-1082 (1954)