Merck
543969
Sigma-Aldrich
トリエチルアミン
99.5%
別名:
N,N-ジエチルエタンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3N
CAS番号:
分子量:
101.19
Beilstein:
605283
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
51.75 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.5%
自己発火温度
593 °F
expl. lim.
8 %
利用可能性
available only in EU
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 112 g/L at 20 °C
密度
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Triethylamine (TEA, Et3N) is an aliphatic amine. Its addition to matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) matrices faffords transparent liquid matrices with enhanced ability for spatial resolution during MALDI mass spectrometric (MS) imaging.[1] A head-space gas chromatography (GC) procedure for the determination of triethylamine in active pharmaceutical ingredients has been reported.[2] The viscosity coefficient of triethylamine vapor over a range of density and temperature has been measured.[3]
アプリケーション
Triethylamine has been used during grafting of 5,6-epoxyhexyltriethoxysilane on a silicon device.[4]
法的情報
Product of Arkema Inc.
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
12.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
543969-18L:
543969-BULK:
543969-1L:
543969-100ML:
543969-25ML:
543969-5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Transparent triethylamine-containing MALDI matrices.
Rubakhin SS and Sweedler JV.
Israel J. Chem., 47(2), 185-193 (2007)
GC quantification of cyclopropylamine, diethylamine and triethylamine in active pharmaceutical ingredients.
Raghuram P, et al.
Chromatographia, 71(9-10), 963-966 (2010)
Enhancing surface activity in silicon microreactors: use of black silicon and alumina as catalyst supports for chemical and biological applications.
Roumanie M, et al.
Chemical Engineering Journal, 135, S317-S326 (2008)
The viscosity of triethylamine vapor at low densities and in the saturated vapor phase.
Teske V, et al.
Fluid Phase Equilibria, 293(2), 190-195 (2010)
Kai Morino et al.
Scientific reports, 5, 8953-8953 (2015-05-21)
Well-trained clinicians may be able to provide diagnosis and prognosis from very short biomarker series using information and experience gained from previous patients. Although mathematical methods can potentially help clinicians to predict the progression of diseases, there is no method