Merck
543098
Sigma-Aldrich
2-アミノ-3,5-ジブロモ-6-メチルピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6Br2N2
CAS番号:
分子量:
265.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
143.5-148.5 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Cc1nc(N)c(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H6Br2N2/c1-3-4(7)2-5(8)6(9)10-3/h2H,1H3,(H2,9,10)
InChI Key
BLUYMDMBXIMIGK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Amino-3,5-dibromo-6-methylpyridine may be used to synthesize 1-[[(3,5-dibromo-6-methyl-2-pyridinyl)imino]-methylenyl]-2-naphthalenol[1] and 3,5-dibromo-6-methyl-2-pyridone.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
543098-1G:
543098-5G:
543098-BULK:
543098-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hyperconjugation. III. Relative rates of bromination of twelve monoalkylbenzenes
Berliner E and Berliner F
Journal of the American Chemical Society, 71.4, 1195-1200 (1949)
Synthesis and characterization of new bis (1-aryliminomethylenylnaphthalen-2-oxy) nickel complexes and their catalytic behavior for vinyl polymerization of norbornene
Chang F, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 689.5, 936- 946 (2004)