Merck
542806
Sigma-Aldrich
4-ピリジルアミドキシム
97%
別名:
イソニコチンアミドオキシム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7N3O
CAS番号:
分子量:
137.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
128-133 °C (lit.)
官能基
amine
oxime
SMILES記法
N\C(=N/O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-6(9-10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4,10H,(H2,7,9)
InChI Key
ZUUATXHRJFHSGO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Pyridylamidoxime may be used in the synthesis of substituted α-1,2,4-oxadiazolo esters.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
542806-1G:
542806-5G:
542806-BULK:
542806-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A 'one-pot'synthesis of a-1, 2, 4-oxadiazolo esters from malonic diesters and amidoximes under solvent-free conditions.
Du W, et al.
Tetrahedron Letters, 47(25), 4271-4274 (2006)