Merck
542792
Sigma-Aldrich
2-Pyridylamidoxime
97%
別名:
N-Hydroxypyridine-2-carboxamidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7N3O
CAS番号:
分子量:
137.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品542792は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
品質水準
アッセイ
97%
mp
120-124 °C (lit.)
SMILES記法
N\C(=N/O)c1ccccn1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-6(9-10)5-3-1-2-4-8-5/h1-4,10H,(H2,7,9)
InChI Key
XKXCGXSHUNVFCT-UHFFFAOYSA-N
包装
2-Pyridylamidoxime (PAO) is a pyridine derivative. It undergoes reaction with the following complexes:[1]
  • [Cr(CO)6] in THF to afford tris derivative [Cr(PAO)3]
  • [Cr(CO)6] in the presence of bipyridine (bpy) to form the binuclear complex [Cr2O4(PAO)(bpy)]
  • [Mo(CO)6] in air to give [Mo2O6(PAO)2]
  • [Mo(CO)6] in the presence of bpy to yield the isomeric forms of [Mo(CO)4(PAO)].bpy
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
542792-5G:
542792-VAR:
542792-BULK:
542792-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Novel Chromium, Molybdenum, and Tungsten Complexes of 2-pyridylamidoxime.
Shohayeb SM, et al.
Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, 40(10) (2010)