Merck
542725
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzenesulfonamide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4SO2NH2
CAS番号:
分子量:
175.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
124.5-128.5 °C (lit.)
SMILES記法
NS(=O)(=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C6H6FNO2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10)
InChI Key
CRINBBOGNYCAOV-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Fluorobenzenesulfonamide can be synthesized by reacting 3-fluorobenzenesulfonyl chloride (in tetrahydrofuran) with 50% NH4OH.[1]
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
542725-5G:
542725-BULK:
542725-1G:
542725-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L B Dugad et al.
Biochemistry, 28(9), 3955-3960 (1989-05-02)
Fluorine NMR has been used to examine complexes formed by 2-fluoro-, 3-fluoro-, and 2,5-difluorobenzenesulfonamide and human carbonic anhydrases I and II. The results show that all three inhibitors form complexes with both isozymes that have 2:1 inhibitor/enzyme stoichiometry. The fluorine