Merck
542679
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-6-ニトロ-4-(トリフルオロメチル)アニリン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H2(NO2)(NH2)CF3
CAS番号:
分子量:
285.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
71-74 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1c(Br)cc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4BrF3N2O2/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-5(6(4)12)13(14)15/h1-2H,12H2
InChI Key
ZUZMWPRSGJTLHW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
542679-1G:
542679-VAR:
542679-BULK:
542679-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)