Merck
542660
Sigma-Aldrich
2-(トリフルオロメチル)ベンゼンチオール
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4SH
CAS番号:
分子量:
178.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.499 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
密度
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccccc1S
InChI
1S/C7H5F3S/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11/h1-4,11H
InChI Key
XVGQHRKNXSUPEF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.9 °F - closed cup
引火点(℃)
68.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
542660-5G:
542660-1G:
542660-VAR:
542660-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daniel M Kroupa et al.
The journal of physical chemistry letters, 9(12), 3425-3433 (2018-06-03)
We studied the optical absorption enhancement in colloidal suspensions of PbS quantum dots (QD) upon ligand exchange from oleate to a series of cinnamate ligands. By combining experiments and ab initio simulations, we elucidate physical parameters that govern the optical
Carlos R Medrano et al.
The journal of physical chemistry letters, 9(12), 3517-3524 (2018-06-12)
For efficient conversion of light into useful energy sources, it is very important to study and describe the first steps of primary charge-transfer process in natural structures and artificial devices. The time scale of these processes in artificial photosynthetic and