Merck
542555
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-isopropoxyphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12BClO3
CAS番号:
分子量:
214.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
98-103 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
CC(C)Oc1ccc(Cl)cc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BClO3/c1-6(2)14-9-4-3-7(11)5-8(9)10(12)13/h3-6,12-13H,1-2H3
InChI Key
FGRYIHCKXSSLGB-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
542555-VAR:
542555-BULK:
542555-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)