Merck
542466
Sigma-Aldrich
2-イソプロポキシフェニルボロン酸
別名:
2-(プロパン-2-イルオキシ)フェニルボロン酸, 2-イソプロポキシベンゼンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4OCH(CH3)2B(OH)2
CAS番号:
分子量:
180.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
屈折率
n20/D >1.5090 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
mp
30-35 °C (lit.)
密度
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)Oc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-7(2)13-9-6-4-3-5-8(9)10(11)12/h3-7,11-12H,1-2H3
InChI Key
XDMKBIIRBDPSOE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 鈴木アリール化
  • パラジウム触媒による鈴木宮浦カップリング
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)