Merck
542164
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-2-methyl-1H-pyridin-4-one
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9NO2
CAS番号:
分子量:
139.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
156-160 °C (lit.)
SMILES記法
COC1=C(C)NC=CC1=O
InChI
1S/C7H9NO2/c1-5-7(10-2)6(9)3-4-8-5/h3-4H,1-2H3,(H,8,9)
InChI Key
GNWSQENQZGWCSW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
542164-BULK:
542164-VAR:
542164-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)