Merck
541842
Sigma-Aldrich
3,5-ジフルオロマンデル酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3CH(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
188.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
135-139 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
hydroxyl
SMILES記法
OC(C(O)=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O3/c9-5-1-4(2-6(10)3-5)7(11)8(12)13/h1-3,7,11H,(H,12,13)
InChI Key
PHMLPPFFMSRWBK-UHFFFAOYSA-N
詳細
3,5-Difluoromandelic acid is also known as α-hydroxy-3,5-difluorophenylacetic acid. Racemic 3,5-difluoromandelic acid undergoes optical resolution in the presence of (1R,2R)-(-)-pseudoephedrine in isopropanol to afford (S)-form.[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
541842-VAR:
541842-1G:
541842-BULK:
541842-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A series of C-terminal amino alcohol dipeptide Aβ inhibitors.
Garofalo AW, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 12(21), 3051-3053 (2002)