Merck
541761
Sigma-Aldrich
銅ビス(6,6,7,7,8,8,8-ヘプタフルオロ-2,2-ジメチル-3,5-オクタンジオナート)
≥99.99% trace metals basis
別名:
Cu(FOD)2, 銅(II)(6,6,7,7,8,8,8-ヘプタフルオロ-2,2-ジメチル-3,5-オクタンジオナート)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cu(OCC(CH3)3CHCOCF2CF2CF3)2
CAS番号:
分子量:
653.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
core: copper
mp
59-61 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Cu]O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C10H11F7O2.Cu/c2*1-7(2,3)5(18)4-6(19)8(11,12)9(13,14)10(15,16)17;/h2*4,19H,1-3H3;/q;;+2/p-2/b2*6-4-;
InChI Key
OXBBKSQDOOZZFZ-IHJILFKMSA-L
詳細
Atomic number of base material: 29 Copper
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
541761-VAR:
541761-BULK:
541761-1G:4548173956480
541761-5G:4548173956497
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
ALD(原子層堆積法)を色素増感およびペロブスカイト太陽電池の作製に用いた事例をご紹介しています。
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
ALD技術による薄膜およびナノ粒子の作製法および、それらナノ材料のリチウムイオン電池、燃料電池および太陽電池への応用について概説します。