Merck
444073
Sigma-Aldrich
N-(2-ヒドロシエチル)スクシンイミド
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥5,690
¥5,690
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥5,690
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9NO3
CAS番号:
分子量:
143.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,690
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
フォーム
solid
不純物
3% xylene
bp
160-164 °C/3 mmHg (lit.)
mp
57-61 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
imide
SMILES記法
OCCN1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H9NO3/c8-4-3-7-5(9)1-2-6(7)10/h8H,1-4H2
InChI Key
TWYIPMITVXPNEM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
444073-25G:
444073-5G:
444073-VAR:
444073-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A new synthesis and crystal structure of n-(2-hydroxyethyl) succinimide.
Pitkanen M, et al.
Tetrahedron, 44(1), 261-265 (1988)