Merck
478032
Sigma-Aldrich
4,4′-(4,4′-イソプロピリデンジフェノキシ)ビス(無水フタル酸)
97%
別名:
4,4′-(4,4′-イソプロピリデンジフェノキシ)ジフタル酸二無水物, 4,4′-(4,4′-イソプロピリデンジフェノキシ)ビスフタル酸二無水物, 4,4′-[4,4′-イソプロピリデンジ(p-フェニレンオキシ)]ビス(無水フタル酸), 4,4′-ビスフェノールAジフタル酸無水物, ビスフェノールA二無水物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥16,900
250 G
¥36,900
¥16,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥16,900
250 G
¥36,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H20O8
CAS番号:
分子量:
520.49
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥16,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
mp
184-187 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(c1ccc(Oc2ccc3C(=O)OC(=O)c3c2)cc1)c4ccc(Oc5ccc6C(=O)OC(=O)c6c5)cc4
InChI
1S/C31H20O8/c1-31(2,17-3-7-19(8-4-17)36-21-11-13-23-25(15-21)29(34)38-27(23)32)18-5-9-20(10-6-18)37-22-12-14-24-26(16-22)30(35)39-28(24)33/h3-16H,1-2H3
InChI Key
MQAHXEQUBNDFGI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • リン含有ポリイミド繊維とその熱特性:この研究では、熱的性質を高めるために4,4′-(4,4′-Isopropylidenediphenoxy)bis(phthalic anhydride)を用いたリン含有ポリイミドの合成を紹介しています。この研究は、高温用途の材料科学に重要となる可能性があります(Serbezeanu et al., 2016)。
  • 熱安定性と化学的安定性:この研究では、4,4′-(4,4′-Isopropylidene-diphenoxy)bis(phthalic anhydride)を用いた高性能ポリイミドの合成について考察し、過酷な環境で使用される材料に関連する優れた耐熱性や耐薬品性に焦点を当てています(Othman et al., 2018)。
  • Polyetherimideの合成と比較検討:この研究では、特定工業用途の材料のカスタマイズに有用な、さまざまな特性を有するpolyetherimideを開発するために、4,4′-Isopropylidenediphenoxy bis(phthalic anhydride)の多様な異性体を検討しています(Jiang et al., 2021)。
  • 溶解度が高く熱的に安定なcopolyimide:この論文では、電子・航空宇宙分野で重要な溶解性と熱安定性を高めることを目的に、4,4′-(4,4′-isopropylidenediphenoxy)bis(phthalic anhydride)を用いたcopolyimideの改質について報告しています(Yao et al., 2015)。
  • 高い性能特性を促進する構造:高度な技術的用途に用いられる高性能ポリマーのための構造的特性が強化された4,4′-(4,4′-isopropylidenediphenoxy)bis(phthalic anhydride)からのポリイミドおよびcopolyimideの合成について論じています(Sava et al., 2018)。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
478032-BULK:
478032-VAR:
478032-50G:
478032-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)