powder
表面積
800-1000 m2/g
ポアサイズ
1-2 cm3/g pore volume
2-4 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
541036-BULK:
541036-VAR:
541036-5G:4548173943886
541036-25G:4548173943879
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Mesoporous Materials include a range of high surface area porous silicates with applications in gas adsorption, drug delivery, diagnostics and catalysis.
メソポーラス材料は広範囲の高表面積多孔質シリコンを含み、これらの材料はガス吸着、薬物送達、診断、触媒作用などに応用されています。
均一かつ多様な形状の細孔を有する高表面積メソポーラスシリカは、ナノ材料合成、触媒、薬物送達、CO2回収、廃水処理、屋内空気浄化などのさまざまな分野で使用されています。
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.