Merck
643653
Sigma-Aldrich
アルミノケイ酸塩, mesostructured
MCM-41 (hexagonal)
別名:
MCM-41 molecular sieves
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥37,200
25 G
¥124,000
¥37,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥37,200
25 G
¥124,000
About This Item
化学式:
(SiO2)x(Al2O3)y
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥37,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
powder
組成
aluminum, ~3%
表面積
900-1100 m2/g , BET
ユニットセルサイズ
4.5-4.8 nm
ポアサイズ
0.8-1.1 cm3/g pore volume
2-4 nm pore size
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
InChI Key
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アルミノケイ酸メソ構造(AI-MSU)は、ゼオライトシードを用いて構築できる六方晶系MCM-41の類似体です。水熱安定性があり、強酸性であることから、触媒および吸着技術において有用です。[1][2]
アプリケーション
Al-MSUは、燃料電池向けハイブリッド膜を形成する際に吸着剤として使用できます。[3]また、バイオマス熱分解および芳香族アミン抗酸化剤合成用触媒として使用できます。[4][5]
その他の調製法
(SiO2)0.9875(Al2O3)0.0125­­·xH2O
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
643653-25G:
643653-BULK:
643653-5G:
643653-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Steam-stable aluminosilicate mesostructures assembled from zeolite type Y seeds
Liu Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 122(36), 8791-8792 (2000)
Aluminosilicate mesostructures with improved acidity and hydrothermal stability
Liu Y and Pinnavaia TJ
Journal of Materials Chemistry, 12(11), 3179-3190 (2002)
Mesostructured aluminosilicate alkylation catalysts for the production of aromatic amine antioxidants
Liu Y, et al.
J. Catal., 225(2), 381-387 (2004)
Hydrothermally stable mesoporous aluminosilicates (MSU-S) assembled from zeolite seeds as catalysts for biomass pyrolysis
Triantafyllidis KS, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 99(1-2), 132-139 (2007)
Mesostructured-aluminosilicate-Nafion hybrid membranes for direct methanol fuel cells
Meenakshi S, et al.
Electrochimica Acta, 89(11), 35-44 (2013)
資料
Mesoporous Materials include a range of high surface area porous silicates with applications in gas adsorption, drug delivery, diagnostics and catalysis.
メソポーラス材料は広範囲の高表面積多孔質シリコンを含み、これらの材料はガス吸着、薬物送達、診断、触媒作用などに応用されています。
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.
メソポーラス材料はゾル-ゲル前駆体と両親媒性物質から自己組織化し、さまざまな用途のための多目的構造を形成します。
すべて表示
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf