安全性情報
900775
Sigma-Aldrich
シリカ
SBA-15, pellet, diam. × thickness 2 mm × 5 mm
別名:
Mesoporous slica, Mesostructured silica
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥66,800
¥66,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥66,800
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥66,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
pellets
直径×厚み
2 mm × 5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Unique physical properties such as high surface area and ordered pore structure make mesoporous silica useful for diverse applications extending from CO2 sequestration to catalysis and heavy metal removal from waste streams.[1][2][3] Our pelletized mesoporous materials are easy to handle and suitable for aforementioned applications especially in column format which is often required during continuous processing.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900775-5G:
900775-VAR:
900775-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of Gold Catalysts Supported on Mesoporous Silica Materials: Recent Developments.
Gutierrez LF, et al.
Catalysts, 1, 97-154 (2011)
Aoife M Burke et al.
Journal of hazardous materials, 164(1), 229-234 (2008-09-23)
Here we demonstrate aminopropyl and mercatopropyl functionalised and bi-functionalised large pore mesoporous silica spheres to extract various metal ions from aqueous solutions towards providing active sorbents for mitigation of metal ion pollution. Elemental analysis (EA) and FTIR techniques were used
Amrit Kumar et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(48), 14372-14377 (2015-10-07)
Sequestration of CO2, either from gas mixtures or directly from air (direct air capture, DAC), could mitigate carbon emissions. Here five materials are investigated for their ability to adsorb CO2 directly from air and other gas mixtures. The sorbents studied
資料
均一かつ多様な形状の細孔を有する高表面積メソポーラスシリカは、ナノ材料合成、触媒、薬物送達、CO2回収、廃水処理、屋内空気浄化などの様々な分野で使用されています。