Merck
420034
Sigma-Aldrich
トリクロロ(フェネチル)シラン
95%
別名:
(2-フェニルエチル)トリクロロシラン, フェネチルトリクロロシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥7,410
¥7,410
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥7,410
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH2SiCl3
CAS番号:
分子量:
239.60
Beilstein:
2936059
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥7,410
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.513 (lit.)
bp
93-96 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Si](Cl)(Cl)CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9Cl3Si/c9-12(10,11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
InChI Key
FMYXZXAKZWIOHO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリクロロ(フェネチル)シラン(PTS)は、さまざまな表面に自己組織化単分子膜(SAM)を形成するために使用できるシラン系のキャッピング剤です。PTSを使えば表面処理と修飾が容易になるので、表面原子を効果的に検出できます。[1][2]
アプリケーション
PTSは、酸化アルミニウムやシリカなどの幅広い基板上にSAMを形成し、有機電界効果トランジスター(OFET)、薄膜トランジスター、および生物医学的用途の他のバイオセンサーに基づく機器にさらにコーティングできます。[3][4][5][6]
ゲート誘電体上におけるトリクロロ(フェネチル)シランの自己組織化単層により、トランジスタのチャネル長を短縮することができます。[7]
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
420034-VAR:
420034-1G:
420034-BULK:
420034-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ultrasensitive silicon nanowire for real-world gas sensing: noninvasive diagnosis of cancer from breath volatolome.
Shehada N, et al.
Nano Letters, 15(2), 1288-1295 (2014)
Organic RFID transponder chip with data rate compatible with electronic product coding.
Organic Electronics, 11(7), 1176-1179 (2010)
Design and realization of a flexible QQVGA AMOLED display with organic TFTs.
Steudel S, et al.
Organic Electronics, 13(9), 1729-1735 (2012)
Shifted transfer characteristics of organic thin film and single crystal FETs.
Pernstich KP, et al.
Synthetic Metals, 146(3), 325-328 (2004)
Side-chain modulation of dithienofluorene-based copolymers to achieve high field-effect mobilities.
Lee C, et al.
Chemical Science, 8(4), 2942-2951 (2017)