Merck
538442
Sigma-Aldrich
7-Chloro-2-mercaptobenzoxazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4ClNOS
CAS番号:
分子量:
185.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
252-256 °C (lit.)
SMILES記法
Sc1nc2cccc(Cl)c2o1
InChI
1S/C7H4ClNOS/c8-4-2-1-3-5-6(4)10-7(11)9-5/h1-3H,(H,9,11)
InChI Key
XXRDNTGJMQMSLW-UHFFFAOYSA-N
詳細
7-Chloro-2-mercaptobenzoxazole is also known as 7-chloro-3H-1,3-benzoxazole-2-thione [IUPAC name]. It can be synthesized by employing 6-chloro-2-aminophenol (an o-aminophenol) as a starting reagent.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
538442-1G:
538442-BULK:
538442-VAR:
538442-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Benzoxazole derivatives. I. 2-mercaptobenzoxazoles
Katz L and Cohen MS.
The Journal of Organic Chemistry, 19.5, 758-766 (1954)