Merck
537977
Sigma-Aldrich
4-エチルベンゼンスルホニルクロリド-修飾シリカゲル
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0 mmol/g loading
別名:
クロロスルホ-2Ar, 修飾シリカゲル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
標識化の程度
1.0 mmol/g loading
表面積
500 m2/g
粒径
200-400 mesh
ポアサイズ
60 Å pore size
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=[SiH2].CCc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H9ClO2S.H2OSi/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11;1-2/h3-6H,2H2,1H3;2H2
InChI Key
PLUQKCYOAGXSJX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アミンとアルコ-ルを除去します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
537977-100G:
537977-5G:
537977-VAR:
537977-25G:
537977-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)