Merck
310743
Sigma-Aldrich
1,3,(6,7)-Naphthalenetrisulfonic acid trisodium salt hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥13,700
1 KG
¥39,000
¥13,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥13,700
1 KG
¥39,000
About This Item
化学式:
C10H5(SO3Na)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
434.31 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
官能基
sulfonic acid
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c(cc(cc2c1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O9S3.3Na.H2O/c11-20(12,13)7-1-2-9-6(3-7)4-8(21(14,15)16)5-10(9)22(17,18)19;;;;/h1-5H,(H,11,12,13)(H,14,15,16)(H,17,18,19);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI Key
XJQMXRPUYORHKQ-UHFFFAOYSA-K
関連するカテゴリー
詳細
1,3,(6,7)-Naphthalenetrisulfonic acid trisodium salt hydrate is an anionic chromophore often used in the fabrication of Ni, PPy-NTS and PPy-PTS electrodes to enhance the hydrogen evolution reaction. [1]
アプリケーション
1,3,(6,7)-Naphthalenetrisulfonic acid trisodium salt hydrate can be used as:
  • An anionic chromophore in capillary electrophoresis[2].
  • An anionic dopant for the polymerization of pyrrole.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
310743-VAR:
310743-250G:
310743-5G:
310743-BULK:
310743-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Adriana Nori de Macedo et al.
Analytical chemistry, 85(22), 11112-11120 (2013-10-17)
New methods for quantitative analysis of strong anions are required for diagnostic testing of human diseases. Current techniques suffer from poor selectivity and/or long analysis times that are not amenable for labile anions in high-saline or volume-restricted samples. We introduce